Learn More
4-(Trifluormethyl)cyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7032006
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15486127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33317.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 30129-18-1 | C7H11F3O | 168.159 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30129-18-1
Summenformel C7H11F3O
Molekulargewicht (g/mol) 168.159
MDL-Nummer MFCD00102144
InChI-Schlüssel VJUJYNJEPPWWHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl cyclohexanol, trans-4-trifluoromethyl cyclohexanol, 4-trifluoromethyl cyclohexan-1-ol, 4-trifluoromethylcyclohexanol, 1r,4r-4-trifluoromethyl cyclohexanol, 4-trifluoromethyl-cyclohexanol, 4-trifluoromethyl cyclohexanol, cis/trans, cyclohexanol, 4-trifluoromethyl, cyclohexanol, 4-trifluoromethyl-, cis, cyclohexanol,4-trifluoromethyl-, trans
PubChem CID 2779765
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)cyclohexan-1-ol
SMILES C1CC(CCC1C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Siedepunkt 70°C to 75°C (15 mmHg)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 168.16
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol