Learn More
4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10597444
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10597444
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB10356DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 75091-99-5
Summenformel C7H9F3O
Molekulargewicht (g/mol) 166.14
MDL-Nummer MFCD00102145
InChI-Schlüssel IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777491
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)cyclohexan-1-on
SMILES FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Strukturformel CF3C6H9(=O)
Menge 5 g
Synonym 4-trifluoromethyl cyclohexanone, 4-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, 4-trifluoromethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, pubchem16025, 4-trifluoromethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,4-trifluoromethyl, 1-oxo-4-trifluoromethyl cyclohexane
Formelmasse 166.14
Reinheit (%) 97%