Learn More
4'-(Trifluormethyl)Biphenyl-2-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11436127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436127 25 g 25 Gramm
11416127 1 g 1 Gramm
11426127 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25099.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84392-17-6
Summenformel C14H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 266.22
MDL-Nummer MFCD00075353
InChI-Schlüssel IQOMYCGTGFGDFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym xenalipin, 4-trifluoromethyl-2'-biphenylcarboxylic acid, xenalipine, 4'-trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl benzoic acid, 4'-trifluoromethyl biphenyl-2-carboxylic acid, 4'-trifluoromethyl-2-biphenylcarboxylic acid, 2-4-trifluoromethylphenyl benzoic acid, 4'-trifluoromethyl 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, 4'-trifluoromethyl
PubChem CID 55251
IUPAC-Name 4'-(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 167°C to 170°C
Menge 25 g
Beilstein 7577560
Formelmasse 266.22
Reinheit (%) 98%