Learn More
4-(Trifluormethyl)benzylbromid, TRC
Artikelnummer. 30453243
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453243 1 g -
30449489 10 g 10 Gramm
30453750 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453243 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7905851G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-49-3
Summenformel C8H6BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 239.03
Synonym alpha'-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-4-(bromomethyl)benzene, 4-Bromomethylbenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, alpha'-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
IUPAC-Name 1-(-Bromethyl)-4-(Trifluormethyl)Benzol
SMILES FC(F)(F)c1ccc(CBr)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6BrF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Formelmasse 237.9605