Learn More
4-(Trifluormethylthio)benzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422928 25 g 25 Gramm
11412928 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16895.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 402-49-3 | C8H6BrF3 | 239.035 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide can be used to produce p-trifluoromethylbenzyl phenyl sulfide. It is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Trifluoromethyl)benzylbromid kann zur Herstellung von p-trifluormethylbenzylphenylsulfid verwendet werden. Es wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-49-3
Summenformel C8H6BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 239.035
MDL-Nummer MFCD00000403
InChI-Schlüssel IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-bromomethyl benzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzylbromide, p-trifluoromethyl benzyl bromide, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
PubChem CID 123062
IUPAC-Name 1-(-Bromethyl)-4-(Trifluormethyl)Benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
Schmelzpunkt 29°C to 33°C
Dichte 1.546
Siedepunkt 65°C to 66°C (5 mmHg)
Flammpunkt 88°C (190°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4915
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 638980
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 239.04
Reinheit (%) 98%