Learn More
4-(Trifluormethylthio)benzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide can be used to produce p-trifluoromethylbenzyl phenyl sulfide. It is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-(Trifluoromethyl)benzylbromid kann zur Herstellung von p-trifluormethylbenzylphenylsulfid verwendet werden. Es wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide |
| Schmelzpunkt | 29°C to 33°C |
| Dichte | 1.546 |
| Siedepunkt | 65°C to 66°C (5 mmHg) |
| Flammpunkt | 88°C (190°F) |
| Geruch | Pungent |
| Brechungsindex | 1.4915 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 638980 |
| Mehr anzeigen |