Learn More
4-(Trifluormethyl)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432237 5 g 5 Gramm
11442237 25 g 25 Gramm
11452237 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14176.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 329-15-7 | C8H4ClF3O | 208.56 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Trifluormethyl)benzoylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Wasser, Basen, Alkohol und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329-15-7
Summenformel C8H4ClF3O
Molekulargewicht (g/mol) 208.56
MDL-Nummer MFCD00000694
InChI-Schlüssel OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluoyl chloride, 4-trifluoromethyl benzoylchloride, p-trifluoromethyl benzoic acid chloride, ptf-boc, 4-trifluoromethylbenzoylchloride, 4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
PubChem CID 67607
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)Benzoylchlorid
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 1.404
Siedepunkt 188°C to 190°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.477
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 391282
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 208.57
Reinheit (%) 98%