Learn More
4-(Trifluormethyl)benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431868 250 g 250 Gramm
11411868 10 g 10 Gramm
11421868 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431868 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14514.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 455-18-5 | C8H4F3N | 171.122 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-18-5
Summenformel C8H4F3N
Molekulargewicht (g/mol) 171.122
MDL-Nummer MFCD00001826
InChI-Schlüssel DRNJIKRLQJRKMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolunitrile, 4-cyanobenzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzonitrile, p-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, p-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenonitrile, para-trifluoromethyl-benzonitrile, p-cyanobenzotrifluoride
PubChem CID 67995
IUPAC-Name 4-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Dichte 1.278
Siedepunkt 183°C to 185°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.4583
Menge 250 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2046478
Formelmasse 171.12
Reinheit (%) 98%