Learn More
4-(Trifluoromethyl)Benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10469680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10469680 1 g Glasflasche 1 Gramm
10226390 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10469680 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 188460010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 455-24-3 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-24-3
Summenformel C8H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.12
MDL-Nummer MFCD00002562
InChI-Schlüssel SWKPKONEIZGROQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzoic acid, p-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-trifluoromethyl, p-carboxybenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-benzoic acid, a,a,a-trifluoro-p-toluic acid, ptf-boa, 4-carboxybenzotrifluoride
PubChem CID 9966
ChEBI CHEBI:60696
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 219°C to 222°C
Farbe Grau nach Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4CO2H
Menge 1 g
Beilstein 09, III, 2355
Formelmasse 190.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a,a,a-Trifluoro-p-toluic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.