Learn More
4-(Trifluormethyl)-benzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481828 5 g 5 Gramm
11491828 25 g 25 Gramm
11401838 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14494.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 455-24-3 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-(Trifluoromethyl)benzolsäure wurde bei der Synthese von Salicylanilid 4-(Trifluoromethyl)benzoaten über N,N′-Dichoklohexylcarbodiimid-Kopplung in trockenem N,N-Dimethylformamid verwendet. Es wurde als interner Standard bei der Ultraspurenanalyse fluorierter aromatischer Carbonsäuren nach der GC/MS-Methode verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-24-3
Summenformel C8H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.121
MDL-Nummer MFCD00002562
InChI-Schlüssel SWKPKONEIZGROQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzoic acid, p-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-trifluoromethyl, p-carboxybenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-benzoic acid, a,a,a-trifluoro-p-toluic acid, ptf-boa, 4-carboxybenzotrifluoride
PubChem CID 9966
ChEBI CHEBI:60696
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 220°C to 222°C
Siedepunkt 247°C (753 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2049241
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 190.12
Reinheit (%) ≥98%