Learn More
4-(Trifluormethyl)-benzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499713 25 g 25 Gramm
11479713 1 g 1 Gramm
11489713 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499713 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12907.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2991-42-6 | C7H4ClF3O2S | 244.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2991-42-6
Summenformel C7H4ClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 244.61
MDL-Nummer MFCD00042422
InChI-Schlüssel OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 2777399
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 28°C to 34°C
Siedepunkt 118°C to 120°C (18 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2113604
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 244.62
Reinheit (%) 98%