Learn More
4-(Trifluormethyl)-Benzolsulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430778 25 g 25 Gramm
11410778 1 g 1 Gramm
11420778 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430778 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25243.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 830-43-3 | C7H6F3NO2S | 225.185 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 830-43-3
Summenformel C7H6F3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 225.185
MDL-Nummer MFCD00159251
InChI-Schlüssel TVHXQQJDMHKGGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, p-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzenesulphonamide, p-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl benzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzenesulfonamide, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluenesulphonamide, pubchem11767
PubChem CID 70018
IUPAC-Name 4-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Schmelzpunkt 178°C to 182°C
Menge 25 g
Beilstein 2695323
Formelmasse 225.19
Reinheit (%) 97%