Learn More
4-(Trifluormethyl)Benzolpropanamin, TRC
Artikelnummer. 30454246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454246 250 mg 250 Milligramm
30454035 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30454246 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT896343250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101488-60-2
Summenformel C10H12NF3
Molekulargewicht (g/mol) 203.21
Synonym 3-(4-Trifluoromethylphenyl)-1-propylamine, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
IUPAC-Name 3-[4-(Trifluormethyl)phenyl] Propan-1-Amin
SMILES NCCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanamine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-14/h3-6H,1-2,7,14H2
Formelmasse 203.0922