Learn More
4-(Trifluoromethyl)Benzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10586395 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10387734 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10586395 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00175EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 2991-42-6
Summenformel C7H4ClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 244.61
MDL-Nummer MFCD00042422
InChI-Schlüssel OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 2777399
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H4SO2Cl
Menge 25 g
Formelmasse 244.62
Reinheit (%) 97%