Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 97%, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethyl)benzene-1, 2-diamine |
| CAS | 368-71-8 |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Summenformel | C7H7F3N2 |
| MDL-Nummer | MFCD00042456 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3,4-diaminobenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 4-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 4-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 3,4-diamino-benzotrifluoride, 3,4-diamino benzotrifluoride |
| Mehr anzeigen |