Learn More
4-(Trifluormethyl)benzamid, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11420713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420713 25 g 25 Gramm
11410713 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420713 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12746.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1891-90-3
Summenformel C8H6F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 189.14
MDL-Nummer MFCD00007998
InChI-Schlüssel WEJHBEDHLLBJFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzamide, p-trifluoromethylbenzamide, p-trifluoromethyl benzamide, benzamide, 4-trifluoromethyl, pubchem5482, acmc-20a3xk, 4-carbamoylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-benzamide, 4-cf3-c6h4conh2, n-4-trifluoromethyl benzamide
PubChem CID 74684
IUPAC-Name 4-(trifluoromethyl)benzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzamide
Schmelzpunkt 182°C to 186°C
Geruch Odorless
Menge 25 g
Beilstein 2098929
Formelmasse 189.14
Reinheit (%) ≥98%