Learn More
4-(Trifluormethyl)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10470671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10470671 10 g Glasflasche 10 Gramm
10256740 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10470671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 208920100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 455-19-6 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-19-6
Summenformel C8H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 174.12
MDL-Nummer MFCD00006952
InChI-Schlüssel BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzaldehyde, p-trifluoromethyl benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolualdehyde, 4'-trifluoromethyl benzaldehyde, p-trifluoromethyl-benzaldhyde, 4-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 67996
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)Benzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2700g/mL
Siedepunkt 66°C to 67°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4CHO
Brechungsindex 1.4625 to 1.4645
Menge 10 g
Beilstein 07, III, 1020
Relative Dichte 1.27
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a,a,a-Trifluoro-p-tolualdehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.