Learn More
4-(Trifluormethyl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442338 5 g 5 Gramm
11452338 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15276.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 455-19-6 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde is useful reagent in kinetic studies of the asymmetric synthesis of alcohols and of the Wittig reaction. It is also used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Trifluormethyl)benzaldehyd ist ein nützliches Reagenz in kinetischen Studien zur asymmetrischen Synthese von Alkoholen und der Wittig-Reaktion. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 1.5g/l bei 20 °C
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Unter einer inerten Atmosphäre lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-19-6
Summenformel C8H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 174.122
MDL-Nummer MFCD00006952
InChI-Schlüssel BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzaldehyde, p-trifluoromethyl benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolualdehyde, 4'-trifluoromethyl benzaldehyde, p-trifluoromethyl-benzaldhyde, 4-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 67996
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)Benzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Schmelzpunkt 1°C to 2°C
Dichte 1.275
Siedepunkt 80°C to 81°C (25 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.463
Menge 5 g
Beilstein 1101680
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 1.5g/L at 20°C
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 97%