Learn More
4-(Trifluoromethyl)anisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471279
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15471279
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64187.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 402-52-8 | C8H7F3O | 176.138 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-52-8
Summenformel C8H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 176.138
MDL-Nummer MFCD03094456
InChI-Schlüssel CFIPQRIPCRRISV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl anisole, 1-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylanisole, benzene, 1-methoxy-4-trifluoromethyl, 4-methoxybenzotrifluoride, buttpark 180\07-83, p-trifluoromethylanisole, pubchem10126, 4-trifluoromethyl-anisol, 1-methoxy-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 600604
IUPAC-Name 1-methoxy-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)anisole
Schmelzpunkt -9°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.245 g/mL
Siedepunkt 169°C (754 mmHg)
Flammpunkt 60°C (140°F)
Brechungsindex 1.445
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 176.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit