Learn More
4-(Trifluormethyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30452032
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30452032 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30452032 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT7910501G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 455-14-1
Summenformel C7 H6 F3 N
Menge 1 g
Synonym (4-(Trifluoromethyl)phenyl)amine, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 1-Amino-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)aniline, 4-(Trifluoromethyl)benzenamine, 4-Amino-α,α,α-benzotrifluoride, 4-Aminobenzotrifluoride, NSC 10337, p-(Trifluoromethyl)aniline, p-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, p-Aminobenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
SMILES Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)Anilin
Molekulargewicht (g/mol) 161.12
Formelmasse 161.0452