Learn More
4-Trifluormethyl-alpha-Toluensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11451340 1 g 1 Gramm
15477575 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451340 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26395.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 163295-75-8
Summenformel C8H6ClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 258.64
MDL-Nummer MFCD01631932
InChI-Schlüssel KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 594332
IUPAC-Name [4-(Trifluormethyl)phenyl]Methansulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 103°C to 105°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 258.65
Reinheit (%) 97%