Learn More
4'-(Trifluormethyl)acetophenon, 99 %, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Acros 214450050
Additional Details : CAS : 709-63-7 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : II
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
709-63-7 | |
188.15 | |
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N | |
69731 | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
C9H7F3O | |
MFCD00000401 | |
4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl | |
1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon |
Spezifikation
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone | |
98.5 | |
0.9200g/mL | |
30°C to 33°C | |
84°C | |
Authentic | |
CF3C6H4COCH3 | |
Glasflasche | |
4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl | |
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F | |
188.15 | |
188.15 | |
99% |
709-63-7 | |
100.0 | |
Weiß bis gelb | |
79°C to 80°C (8.0mmHg) | |
98.5% min. (GC) | |
C9H7F3O | |
MFCD00000401 | |
1.4604 | |
5g | |
0.92 | |
1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon | |
69731 | |
Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt |
Sicherheit und Handhabung
- 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only