Learn More
4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridincarboxylsäure, TRC
Artikelnummer. 17931565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17931565 100 mg 100 Milligramm
17992105 1 g 1 Gramm
17981775 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17931565 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT792065100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 158063-66-2
Summenformel C7 H4 F3 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.11
Synonym 4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Trifluoromethylnicotinic acid, 4-Trifluoromethylpyridine-3-carboxylic acid, TFNA
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
Formelmasse 191.0194