Learn More
4-Trifluormethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427337
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15427337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34396.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 52222-73-8 | C4H3F3N2 | 136.077 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates. The palladium-catalyzed cross-coupling reactions of 5-tributylstannyl-4-fluoro-1H-pyrazole with aryl iodides provided high yields of the corresponding 5-aryl-4-fluoro-1H-pyrazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Die Palladium-katalysierten Kreuzkopplungsreaktionen von 5-Tributylstannyl-4-fluor-1H-pyrazol mit Aryliodiden sorgen für hohe Ausbeute der entsprechenden 5-Aryl-4-fluor-1H-Pyrazole.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52222-73-8
Summenformel C4H3F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.077
MDL-Nummer MFCD11226572
InChI-Schlüssel KDEJQUNODYXYBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylpyrazole, 4-trifluoromethyl pyrazole, 4-trifluoromethyl-1 h-pyrazole, 4-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
PubChem CID 12777795
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol
SMILES C1=C(C=NN1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Trifluoromethyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Menge 250 mg
Formelmasse 136.1
Reinheit (%) 97%