Learn More
4-(Trifluormethyl)-1-Indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7039762
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15415398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59165.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68755-42-0
Summenformel C10H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 200.16
MDL-Nummer MFCD07772121
InChI-Schlüssel LJVBFMQEZSEGRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl-1-indanone, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydroinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl indan-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-1-oxo-4-trifluoromethyl-1h-indene, acmc-1b8x3, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one
PubChem CID 21921093
IUPAC-Name 4-(Trifluoromethyl)-2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 67°C to 72°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >108°C (226°F)
Menge 1 g
Formelmasse 200.16
Reinheit (%) 97%