Learn More
4-(Trifluormethyl)-1-Indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415398 1 g 1 Gramm
15425398 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59165.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 68755-42-0 | Molecular Formula: C10H7F3O | Molecular Weight: 200.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68755-42-0
Summenformel C10H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 200.16
MDL-Nummer MFCD07772121
InChI-Schlüssel LJVBFMQEZSEGRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl-1-indanone, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydroinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl indan-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-1-oxo-4-trifluoromethyl-1h-indene, acmc-1b8x3, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one
PubChem CID 21921093
IUPAC-Name 4-(Trifluoromethyl)-2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 67°C to 72°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >108°C (226°F)
Menge 1 g
Formelmasse 200.16
Reinheit (%) 97%