Learn More
4-Trifluormethoxyphenylboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10519603 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10519603 5 g Glasflasche 5 Gramm
10253042 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10519603 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 359730050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 139301-27-2 | C7H6BF3O3 | 205.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139301-27-2
Summenformel C7H6BF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 205.93
MDL-Nummer MFCD01074648
InChI-Schlüssel HUOFUOCSQCYFPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 4-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 4-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl boranediol, p-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 4-trifluoromethoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxy phenylboronicacid
PubChem CID 2734386
IUPAC-Name [4-(Trifluormethoxy)phenyl]boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 205.93
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.