Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10457442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10457442 10 g 10 Gramm
10049481 1 g 1 Gramm
10250065 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10457442 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00411EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 64285-95-6
Summenformel C8H4F3NOS
Molekulargewicht (g/mol) 219.181
MDL-Nummer MFCD00042412
InChI-Schlüssel JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777338
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-4-(trifluormethoxy)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.3500g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H4NCS
Menge 10 g
Synonym 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate
Formelmasse 219.19
Reinheit (%) 97%