Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450501
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450501 5 g 5 Gramm
11440501 1 g 1 Gramm
11349449 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450501 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20033.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35037-73-1 | C8H4F3NO2 | 203.12 g/mol
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate is used as a synthetic intermediate for medicine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Trifluoromethoxy)phenylisocyanat wird als synthetisches Zwischenprodukt für die Medizin verwendet
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Aminen und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35037-73-1
Summenformel C8H4F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.12
MDL-Nummer MFCD00035702
InChI-Schlüssel LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
PubChem CID 92298
IUPAC-Name 1-Isocyanato-4-(trifluormethoxy)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Schmelzpunkt -29°C
Dichte 1.346
Siedepunkt 78°C (22 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 977669
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 203.12
Reinheit (%) 97%