Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate, 97%, Maybridge
Marke:  Maybridge SB01053EB
Additional Details : CAS : 35037-73-1 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 3390 Chem class : 6.1 Pack group : I
Menge. 25g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10001924
  • 73.70 CHF / 25 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 19-03-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
35037-73-1
203.12
LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
92298
C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
C8H4F3NO2
MFCD00035702
4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate
1-isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
Spezifikation
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
25g
97.0
C8H4F3NO2
MFCD00035702
LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
1-isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
92298
97%
1.34g/mL
35037-73-1
97%
CF3OC6H4NCO
4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate
C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
203.12
203.12