Learn More
4-(Trifluormethoxy)anisol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448627 25 g 25 Gramm
11438627 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19746.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 710-18-9 | C8H7F3O2 | 192.137 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 710-18-9
Summenformel C8H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.137
MDL-Nummer MFCD00216942
InChI-Schlüssel NOAFZIOGGDPYKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy anisole, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy anisole, 4-trifluoromethoxyanisole, benzene, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy, 4-methoxy trifluoromethoxy benzene, hydroquinone methyl trifluoromethyl ether, trifluoro 4-methoxyphenoxy methane, pubchem3570, acmc-1bcz3
PubChem CID 2724973
IUPAC-Name 1-methoxy-4-(trifluormethoxy)benzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)anisole
Dichte 1.272
Siedepunkt 163°C to 165°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.432
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2556809
Formelmasse 192.14
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.