Learn More
4-(Trifluormethoxy)anisol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438627
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438627 5 g 5 Gramm
11448627 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19746.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 710-18-9 | C8H7F3O2 | 192.137 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 710-18-9
Summenformel C8H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.137
MDL-Nummer MFCD00216942
InChI-Schlüssel NOAFZIOGGDPYKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy anisole, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy anisole, 4-trifluoromethoxyanisole, benzene, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy, 4-methoxy trifluoromethoxy benzene, hydroquinone methyl trifluoromethyl ether, trifluoro 4-methoxyphenoxy methane, pubchem3570, acmc-1bcz3
PubChem CID 2724973
IUPAC-Name 1-methoxy-4-(trifluormethoxy)benzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)anisole
Dichte 1.272
Siedepunkt 163°C to 165°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.432
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2556809
Formelmasse 192.14
Reinheit (%) ≥98%