Learn More
4-(Trifluoromethoxy)anilin, TRC
Artikelnummer. 30135856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135856 250 g 250 Gramm
30132861 100 g 100 Gramm
30006378 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135856 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT790700250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-82-5
Summenformel C7 H6 F3 N O
Molekulargewicht (g/mol) 177.12
Synonym 4-(Trifluoromethoxy)-benzenamine, p-Anisidine, α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)aniline, 4-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 4-Trifluoromethoxybenzeneamine, 4-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, p-(Trifluoromethoxy)aniline, p-Trifluoromethoxyphenylamine, α,α,α-Trifluoro-p-anisidine
IUPAC-Name 4-(Trifluormethoxy)anilin
SMILES Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
Formelmasse 177.0401