Learn More
4'-(Trifluoromethoxy)acetophenon, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11491648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491648 5 g 5 Gramm
11481648 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13928.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85013-98-5
Summenformel C9H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.15
MDL-Nummer MFCD00042404
InChI-Schlüssel MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 4-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 4'-trifluoromethoxyacetophenone, 1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxyacetophenone
PubChem CID 522821
IUPAC-Name 1-[4-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Dichte 1.278
Siedepunkt 47°C to 49°C (15 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.456
Menge 5 g
Beilstein 5930486
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 98%