Learn More
4-Trifluoroacetyl-p-phenylendiamin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10192854 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10192854 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10192854 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399945000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
CAS 53446-90-5
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 118°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7F3N2O
Strukturformel NH2C6H4NHC(O)CF3
MDL-Nummer MFCD00132978
Menge 500 mg
Synonym 4-trifluoroacetamidoaniline, n-4-aminophenyl-2,2,2-trifluoroacetamide, 4-trifluoroacetamido aniline, 2,2,2-trifluoro-n-4-aminophenyl acetamide, 4-trifluoroacetylaminoaniline, 4-trifluoroacetyl amino aniline, 4-trifluoroacetyl-p-phenylenediamine, n1-trifluoroacetyl benzene-1,4-diamine, n-4-aminophenyl-2,2,2-tris fluoranyl ethanamide
InChI-Schlüssel DEXJVEPWTWVUNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)NC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name N-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoracetamid
Molekulargewicht (g/mol) 204.15
PubChem CID 675087
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.