Learn More
4-Thiouridin, TRC
Artikelnummer. 30453777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453777 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453777 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3840101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Thiouridine
CAS 13957-31-8
Summenformel C9 H12 N2 O5 S
Menge 1 g
Synonym Thiouridine, NSC 518132
InChI-Formel InChI=1S/C9H12N2O5S/c12-3-4-6(13)7(14)8(16-4)11-2-1-5(17)10-9(11)15/h1-2,4,6-8,12-14H,3H2,(H,10,15,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=S)NC2=O
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-Sulfanylidenpyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 260.27
Formelmasse 260.0467