Learn More
(4-Thien-3-ylphenyl)methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (4-Thien-3-ylphenyl)methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Synonym | 4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol |
Formelmasse | 190.27 |
Reinheit (%) | 97% |