Learn More
(4-Thien-3-ylphenyl)methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
5g
160278-20-6
C11H10OS
190.26
MFCD06203084
KEHJEXSFOWCTHM-UHFFFAOYSA-N
4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol
15186379
(4-Thiophen-3-ylphenyl)methanol
C1=CC(=CC=C1CO)C2=CSC=C2
160278-20-6
C11H10OS
190.26
MFCD06203084
KEHJEXSFOWCTHM-UHFFFAOYSA-N
4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol
15186379
(4-Thiophen-3-ylphenyl)methanol
C1=CC(=CC=C1CO)C2=CSC=C2
Chemischer Name oder Material (4-Thien-3-ylphenyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1g
Formelmasse 190.27
Reinheit (%) 97%