Learn More
4-(Thien-3-yl)Benzoesäure, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15229686 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15229686 5 g 5 Gramm
15219686 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15229686 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450420050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 29886-64-4
Summenformel C11H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.25
InChI-Schlüssel FISAUHGRILVMDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-thienyl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-3-thienyl, 4-thien-3-ylbenzoic acid, 4-3-thienyl-benzoic acid, maybridge3_004545, acmc-1cisg
PubChem CID 736862
IUPAC-Name 4-thiophen-3-ylbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Thien-3-yl)benzoic acid
Schmelzpunkt 281.0°C to 283.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 204.25
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Thien-3-yl)benzoic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.