Learn More
4-(thien-2-Ylmethyl)Benzoylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10587864
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10587864
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC70602CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 1151512-19-4
Summenformel C12H9ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 236.71
InChI-Schlüssel AOHWXUBTRWZCOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylmethyl benzoyl chloride, 4-2-thienylmethyl benzoyl chloride, 4-thiophen-2-ylmethyl benzoyl chloride, 4-thiophen-2-yl methyl benzoyl chloride
PubChem CID 45594296
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(thien-2-ylmethyl)benzoyl chloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 236.72
Reinheit (%) 97%