Learn More
4-(thien-2-ylmethyl)benzoesäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391479
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Product Code. 10357254
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge CC70601CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemical Identifiers
CAS 1002727-90-3
Summenformel C12H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.27
InChI-Schlüssel OAIBKSRZDOMJKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylmethyl benzoic acid, 4-2-thienylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-ylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-yl methyl benzoic acid
PubChem CID 20038987
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(thien-2-ylmethyl)benzoic acid
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 218.27
Reinheit (%) 97%