Learn More
4-Thiazolcarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30457092
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457092 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457092 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3441951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Thiazolecarboxylic Acid
CAS 3973-08-8
Summenformel C4 H3 N O2 S
Menge 1 g
Synonym 1,3-Thiazole-4-carboxylic Acid, NSC 195467
InChI-Formel InChI=1S/C4H3NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1cscn1
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 129.14
Formelmasse 128.9884