Learn More
4-Tetrahydropyranylmethansulfonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456927
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15456927 250 mg 250 Milligramm
15436927 1 g 1 Gramm
15446927 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34026.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 134419-59-3 | C6H12O4S | 180.218 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134419-59-3
Summenformel C6H12O4S
Molekulargewicht (g/mol) 180.218
MDL-Nummer MFCD11505063
InChI-Schlüssel GSEZHCLWHDZJAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanesulfonate, 2h-pyran-4-ol, tetrahydro-, methanesulfonate, acmc-20mvcv, 4-oxanyl methanesulfonate, tetrahydropyran-4-ol methane sulfonate, tetrahydro-2h-pyran-4-ol methanesulfonate, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanesulphonate, methansulfonic acid tetrahydropyran-4-yl ester, methanesulfonic acid tetrahydropyran-4-yl ester
PubChem CID 11344352
IUPAC-Name Oxan-4-yl Methansulfonat
SMILES CS(=O)(=O)OC1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Tetrahydropyranyl methanesulfonate
Menge 250 mg
Formelmasse 180.22
Reinheit (%) 95%