Learn More
[4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356775
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 11356775
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC52409DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 892501-95-0
Summenformel C12H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.257
MDL-Nummer MFCD09064965
InChI-Schlüssel VFZJVDCLRTTYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methanol, 4-oxan-4-yloxy phenyl methanol, 4-oxan-4-yl oxy phenyl methanol, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanol, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229523
IUPAC-Name [4-(Oxan-4-yloxy)phenyl]methanol
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 97%