Learn More
[4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 208.26 |
| Reinheit (%) | 97% |