Learn More
[4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3830153
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
892501-95-0
C12H16O3
208.257
MFCD09064965
VFZJVDCLRTTYDL-UHFFFAOYSA-N
4-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methanol, 4-oxan-4-yloxy phenyl methanol, 4-oxan-4-yl oxy phenyl methanol, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanol, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methan-1-ol
24229523
[4-(Oxan-4-yloxy)phenyl]methanol
C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)CO
892501-95-0
C12H16O3
208.257
MFCD09064965
VFZJVDCLRTTYDL-UHFFFAOYSA-N
4-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methanol, 4-oxan-4-yloxy phenyl methanol, 4-oxan-4-yl oxy phenyl methanol, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanol, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methan-1-ol
24229523
[4-(Oxan-4-yloxy)phenyl]methanol
C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)CO
Chemischer Name oder Material [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 97%