Learn More
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10632515 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10215674 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632515 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC52404CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 215460-40-5
Summenformel C12H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
MDL-Nummer MFCD09064964
InChI-Schlüssel SIHCMIVOQNBOFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yloxy benzaldehyde, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-4-tetrahydropyranyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yl oxy benzaldehyde, 4-4-formylphenoxy tetrahydro-2h-pyran, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde
PubChem CID 15034751
IUPAC-Name 4-(Oxan-4-yloxy)benzaldehyd
SMILES O=CC1=CC=C(OC2CCOCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%