Learn More
4-tert-Butylthiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-tert-Butylthiobenzamide |
| Schmelzpunkt | 145°C to 149°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 193.31 |
| Reinheit (%) | 97% |