Learn More
4-tert-Butylphenylmagnesiumbromid,0.50 M in 2-MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit, Säuren, sauren Chloriden lagern.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide |
| CAS | 63488-10-8 |
| Summenformel | C10H13BrMg |
| MDL-Nummer | MFCD00013244 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
| Synonym | 4-tert-butylphenylmagnesium bromide, 4-t-butylphenylmagnesium bromide, bromo 4-tert-butylphenyl magnesium, magnesium, bromo 4-1,1-dimethylethyl phenyl, 4-tert-butylphenylmagnesium bromide solution, yecfwfoeqlavnh-uhfffaoysa-m, 4-tert-butylphenyhnagnesium bromide, 4-tert.-butylphenylmagnesium bromide, 4-tert-butylphenyl magnesium bromide, 4-tert butyl phenyl magnesium bromide, grignard reagent |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
| InChI-Schlüssel | YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M |
| Show More |
RUO – Nur für Forschungszwecke
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.