Learn More
4-tert-Butylphenylacetylen, 90+%
Artikelnummer. 11344968
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11344968 10 g 10 Gramm
11334968 2 g 2 Gramm
11324968 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043920.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 772-38-3 | C12H14 | 158,244 g/mol
4-tert-Butylphenylacetylen ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 772-38-3
Summenformel C12H14
Molekulargewicht (g/mol) 158.244
MDL-Nummer MFCD00190197
InChI-Schlüssel ZSYQVVKVKBVHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-4-ethynylbenzene, 4-tert-butyl phenylacetylene, 4-tert-butylphenylacetylene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethynyl, acmc-20amtx, 4-t-butylphenylacetylene, 4-tert-butylphenyl ethyne, 4-tert.butylphenylacetylen, 4-tert-butyl phenylethyne, 4-tert-butylphenyl acetylene
PubChem CID 2757302
IUPAC-Name 1-tert-butyl-4-ethynylbenzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylphenylacetylene
Dichte 0.878 g/mL
Siedepunkt 130°C (40 mmHg)
Flammpunkt 82°C (180°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.5297
Menge 10 g
UN-Nummer UN3082
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix with water.
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) ≥90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke